Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Chem-Durance™ Bio L/S™
Code produit 11816953 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11816953 15 -
11826953 24 1 pièce
11836953 35 1 pièce
11785648 36 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11816953 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0644215
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cette tubulure convient à une vaste gamme d’applications biotechnologiques, de laboratoire et de traitement pharmaceutique. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ offre une haute résistance chimique et une excellente durabilité sous pression.
  • Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
  • Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
  • Convient à une large gamme d’applications chimiques, ce qui limite le nombre de formulations de tubes dont vous avez besoin à portée de main
  • Une faible spallation maintient la pureté du liquide
  • L’enveloppe externe flexible sert de couche isolante pour absorber et dissiper la chaleur des rouleaux et prolonger la durée de vie de la tubulure
  • Le revêtement à la paroi interne lisse sans plastifiant est hydrophobe et résiste à l’absorption/adsorption des liquides aqueux. Conformité aux critères USP classe VI, FDA, REACH, RoHS
  • Compatibilité chimique et biocompatibilité excellentes
  • Longue durée de vie et excellente durabilité de la pompe sous pression
  • Excellente résistance chimique et longue durée de pompage
  • Conformes aux normes USP classe VI
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Chem-Durance Bio
Longueur totale (métrique) 1520 cm
À utiliser avec (application) applications de laboratoire, de traitement pharmaceutique et biotechnologiques
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Taille de la tubulure 15
Débit 1.7 ├á 1000┬áml/min
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tube de pompe