Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine I/P™ BioPharm™
Code produit 11711019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11711019 82 1 pièce
11791009 26 1 pièce
11701019 73 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11711019 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9642082
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ I/P™ BioPharm™ offre un débit précis et reproductible. Idéale pour les applications industrielles exigeant des débits jusqu’à 17 l/min (4,5 gal/min).
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone.La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ I/P™ BioPharm™ offre un débit précis et reproductible.Idéale pour les applications industrielles exigeant des débits jusqu’à 17 l/min (4,5 gal/min).
La tubulure de précision pour pompes offre une meilleure génération de la pression, une hauteur d’aspiration plus élevée, la possibilité de pomper des fluides visqueux et une longue durée de vie de la tubulure—tout en bénéficiant de débits plus élevés.
  • Formule : Tygon™ 3350, silicone durci au platine
  • Pour les applications pharmaceutiques, cosmétiques, de recherche et d’analyse automatique
  • Ultralisse ; minimise la prolifération bactérienne
  • Excellent pour les bases à concentration légère à moyenne, les sels et les alcools
  • Inodore, sans goût et non toxique
  • Transparent
  • Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Absorption réduite ; excellente biocompatibilité
  • Très faible taux d'extraction et résistance aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 12,7 mm
Matériau Silicone
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Pour les applications pharmaceutiques, cosmétiques, de recherche et d’analyse automatique
Température min. de fonctionnement (métrique) -59°C
Propriétés de résistance Acides
Taille de la tubulure 82
Débit 0,02 à 13 L/min
Tuyau cannelé 1/2 in
Hauteur (métrique) 7 m
Couleur Transparent
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C
Type de produit Tube de pompe