Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes L/S™ Viton™, conforme FDA
Code produit 11730469 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
25
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11730469 16 1 pièce
11700459 13 1 pièce
11720469 14 -
11740469 25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11730469 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9641216
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une extrusion de précision pour fournir une performance optimale en matière de débit et de répétabilité. La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ Viton™, conforme aux exigences de la FDA, est idéale pour les applications exigeant une com
Extrudée avec précision pour fournir une performance optimale en matière d’exactitude de débit et de répétabilité. La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ Viton™, conforme aux exigences de la FDA, est idéale pour les applications exigea
  • Tubulure noire opaque
  • Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
  • Bonne résistance chimique
  • Conforme FDA et ADCF.
  • 7,6 m (25 pi) par paquet
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 177.2600
Description Tubulure pour pompe péristaltique FH13 et FH30
Diamètre (impériale) interne 0,125 po
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Matériau Caoutchouc thermique, Viton B (67 % de fluor)
Diamètre (impériale) externe 0,62 in
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec Taille de la tubulure 16
À utiliser avec (application) Semblable au Viton 06412 mais avec FDA Conformité Parfait pour les applications alimentaires et de laboratoire où la conformité FDA est requise. Excellente résistance aux produits chimiques. Résistant aux produits corrosifs , les solvants et les huiles à
Température min. de fonctionnement (impériale) –25°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -32°C
Propriétés de résistance Acides, alcalis, solvants organiques (variable, test avant utilisation)
Taille de la tubulure 16
Débit 11 à 54 ml/min
Méthode de stérilisation Stériliser à l’aide d’un four à air chaud tournant à 249┬░C (480┬░F) pendant 16 heures
Perméabilité aux gaz CO2 : 76 à 79 ; H2 : ---- ; O2 : 13 à 15 ; N2 : 4,3
Limites Durée de pompage limitée
Couleur Noire opaque
Pression maximale 1 bar
Niveau de vide Bon
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Type de produit Tubulure Viton