Learn More
Masterflex™ Tête de pompe Easy-Load 3 L/S™ pour tubulure haute performance
Code produit 11810292 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du rotor:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du rotor Conditionnement
11810292 Acier inoxydable 1 pièce
11885591 Acier laminé à froid 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11810292 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7780062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00€
    514.52€ / 1 pièces
    Économisez 255.48€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Installez cette tête de pompe sans outils ni matériel. La tête L/S™ Easy-Load™ Masterflex™3 pour tubulure haute performance inclut des fonctions de réglage des vitesses de rétention et de commutation automatiques des tubulures.
  • Plage de débit : 1,7 à 2900 ml/min en fonction du régime d’entraînement et de la taille des tubulures
  • Chaque tête de pompe pour tubulure de précision haute performance pour pompe accepte les quatre tailles de tubulure de précision haute performance :  L/S 15, L/S 24, L/S 35 et L/S 36
  • La fonction de montage par verrou-torsion vous permet de monter et d’empiler des têtes en quelques secondes
  • La plaque de montage incluse adapte Easy-Load 3 aux entraînements L/S
  • La languette de blocage fixe la tête de pompe pendant le fonctionnement dans un sens ou dans l’autre
  • Boîtier en polypropylène (PP) avec rotor CRS ou SS
  • Le rotor CRS est plus économique tandis que le rotor SS offre une plus grande durabilité et une plus grande résistance chimique
Spécification
Dimensions (L x l x H) 12,1 x 8,8 x 7,8 cm (H x l x P)
Débit 1.7 à 2900 ml/min
À utiliser avec (application) Pour les applications multicanaux
Nbre de canaux Multiple
Nbre de rouleaux 3
Type d’occlusion Fixe
Profondeur totale (métrique) 7,8 cm
Hauteur totale (métrique) 12,1 cm
Largeur totale (métrique) 8,8 cm
Quantité 1/boîte
Matériau du rouleau Acier laminé à froid
Type de tubulure Tubulure à haute performance
Type Tête de pompe Easy-Load 3
Matériau du rotor Acier inoxydable
Vitesse 1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Polypropylène