Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ L/S™
Code produit 11795138 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11795138 16 1 pièce
11775138 13 1 pièce
11785138 14 1 pièce
11715148 17 1 pièce
11725148 18 -
11705108 25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11795138 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640416
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications sous vide / pression. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ L/S™ est idéale pour les applications exigeant une excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur,
  • Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
  • Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique
  • Homogénéité d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures
  • Non conductrice et thermoscellable
  • Résistante au vieillissement, à l’oxydation, avec une résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Noir opaque
  • Conforme NSF, REACH, RoHS
  • Plus de 10 000 heures de fonctionnement de la tuyauterie
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3,1 mm
Matériau Silicone
Longueur totale (métrique) 1520 cm
À utiliser avec (application) Pour les applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV)
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides, alcalis
Taille de la tubulure 16
Débit 0.8 ├á 480┬áml/min
Tuyau cannelé 1 / 8 po.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Noire opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Type de produit Norprene Tubes