Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ Food L/S™
Tous les produits Masterflex ProduitsDescription
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour les industries agroalimentaire, des produits laitiers et des boisso
- La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™.
- Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
- Résistante au vieillissement et à l’oxydation
- Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
- Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Beige opaque
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,12 in |
| Diamètre (métrique) interne | 3,1 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,62 in |
| Diamètre (métrique) externe | 16 mm |
| Longueur totale (impériale) | 49,2 pi |
| Longueur totale (métrique) | 1500 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéale pour l’industrie alimentaire, des produits laitiers et des boissons |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -51°C |
| Afficher plus |