Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ Food L/S™
Code produit 11826694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11826694 14 1 pièce
11806694 13 1 pièce
11715108 25 1 pièce
11821435 16 1 pièce
11841435 17 1 pièce
11851435 18 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11826694 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640214
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour l’industrie agro-alimentaire, et les secteurs des produits laitiers
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour les industries agroalimentaire, des produits laitiers et des boisso
  • La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™.
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
  • Résistante au vieillissement et à l’oxydation
  • Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,062 po
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Norprene alimentaire (A 60 F)
Diamètre (impériale) externe 0,55 in
Diamètre (métrique) externe 14 mm
Longueur totale (impériale) 49,2 pi
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Idéale pour l’industrie alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides, alcalis
Taille de la tubulure 14
Débit 0,21 à 130 ml/min.
Tuyau cannelé 1 / 16 po.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Beige opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Norprene Tubes alimentaires