Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Norprene™ Food L/S™
Code produit 11831435
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11831435 15 1 pièce
11861435 24 1 pièce
11750989 35 1 pièce
11730999 36 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11831435 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640215
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour les industries de l’alimentation, des produits la
  • Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
  • Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
  • Résistante au vieillissement et à l’oxydation
  • Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,19 po
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,59 po
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Longueur totale (impériale) 49,2 pi
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Idéale pour l’industrie alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides, alcalis
Taille de la tubulure 15
Débit 1,7 à 1000 ml/min.
Tuyau cannelé 3/16 po
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Beige opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Norprene Tubes alimentaires