Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Norprene™ Food L/S™
Code produit 11861435
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11861435 24 1 pièce
11831435 15 1 pièce
11750989 35 1 pièce
11730999 36 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11861435 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640224
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ est idéale pour les industries de l’alimentation, des produits la
  • Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
  • Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
  • Résistante au vieillissement et à l’oxydation
  • Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Silicone
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Idéale pour l’industrie alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides, alcalis
Taille de la tubulure 24
Débit 2,8 à 1700 ml/min.
Tuyau cannelé 1/4 in.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Beige opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Norprene Tubes alimentaires