Learn More
Masterflex™ Tube de précision pour pompes PharmaPure™ L/S™
Code produit 11836753 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11836753 16 1 pièce
11816753 13 1 pièce
11826753 14 1 pièce
11856753 17 1 pièce
11846753 25 1 pièce
11866753 18 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11836753 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0643516
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Préservez la pureté des fluides grâce à la tubulure PharmaPure™. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ présente une très faible spallation. Elle est idéale pour les liquides sensibles et coûteux et pour
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
  • Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
  • Longue durée de vie sous pression jusqu’à 60 psi (4 bar)
  • Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
  • Conforme aux spécifications USP classe VI
  • Conforme FDA
  • Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires
  • Blanc cassé opaque
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3,1 mm
Matériau PharmaPure
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Taille de la tubulure 16
Débit 0.8 ├á 480┬áml/min
Hauteur (métrique) 8,8 m
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Blanc cassé opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Type de produit Tube de pompe