Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique L/S™ avec tête de pompe Easy-Load™ II pour tubulure haute performance
Code produit 15144696 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,28 à 1700 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15144696 0,28 à 1700 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15144696 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7792175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6785.00€
    4221.99€ / 1 pièces
    Économisez 2563.01€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu avec un moteur de haute précision sans entretien et une interface graphique, son —installation et son utilisation sont simples.
  • L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et les modes de fonctionnement de la pompe—exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
  • Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
  • Distribution par volume en ml (0,001 à 9,999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalle de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle) La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution
  • Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
  • Les modèles avec capteur de tête ouverte arrêtent le moteur d’entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte
Specifications
Certifications/Conformité CE, cETLus, ISO 1900:2008
Canaux 1
Type de contrôle Vitesse variable
Type d’affichage LCD
Classification du boîtier IP33
Débit 0,28 à 1700 ml/min.
Motor Speed 600 tr/min
Réversible Oui
Puissance (CV) 1/10-hp
Comprend Entraînement 07522-20, tubulure 3 m (10 pi), C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24, tête de pompe L/S Easy-Load II 77200-62
Type du moteur Moteur sans balais donc sans entretien
Tête de pompe Tête de pompe L/S Easy-Load II
Longueur totale (impériale) 13,38 in
Longueur totale (métrique) 339,85 mm
Largeur totale (impériale) 8,3 in
Largeur totale (métrique) 210,82 mm
Hauteur totale (impériale) 8,5 in
Hauteur totale (métrique) 215,9 mm
Alimentation électrique 115/230 VCA 50/60 Hz 2.2/1.1 A
Tension 90/260 VCA
Ampérage 2,2/1,1 A
Fréquence 50/60 Hz
Show More Show Less
Le système de pompe MFLX77921-75 est composé du MFLX07522-20, du moteur/de l’injecteur à 600 minutes et L/S Easy-Load tête de pompe MFLX77200-62. Avec ce modèle, un maximum de deux L/S les têtes de pompe à chargement faciles, MFLX77200-62, peuvent être superposées à l’aide du code de l’injecteur approprié MFLX77200-02. L’entreposage de plus de 2 têtes de pompe n’est pas recommandé et peut endommager le moteur.