Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Pharmed™ BPT L/ S™
Tous les produits Masterflex ProduitsDescription
Choisissez cette tubulure haute performance pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration ou des fluides visqueux. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ est idéale pour les travaux de culture cellulaire et tissulaire et les utilisations pharmaceutiques. Elle convient également aux échantillons photosensibles.
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
- Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 7,9 mm |
| Matériau | PharMed BPT |
| Longueur totale (métrique) | 1500 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour cultures cellulaires et tissulaires et usage pharmaceutique. Convient également aux échantillons sensibles à la lumière. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -51°C |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Taille de la tubulure | 35 |
| Débit | 3,8 à 2300 ml/min. |
| Tuyau cannelé | 3/8 in |
| Afficher plus |