Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance L/S™, silicone durci au platine
Code produit 11720989
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
7.60m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11720989 35 1 pièce
11855181 15 7.60m
11875181 24 7.60m
10709874 36 7.60m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11720989 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9641035
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente biocompatibilité qui répond aux critères de plusieurs classifications
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au peroxyde Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Compliance
USP classe V extractibles ; Dépasse USP implant de classe VI ; pharmacopénie européenne (PE 3.2.9) ; FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 et 211 ; dépasse 3A par les BPF sanitaires ; R possible, RoHS, ADCF conforme
Garantie
Néant
Spécification
Certifications/Conformité USP Substances extractibles de classe V ; Dépasse USP Implant de classe VI ; Pharmacopée européenne (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 et 211 ; Dépasse les normes sanitaires cGMP de niveau 3A ; REACH, RoHS, ADCF conforme
Description Masterflex™ Tubes en silicone vulcanisé au platine, L/S™ 35, 25 pieds
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 5/16 in
Diamètre (métrique) interne 7,9 mm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (impériale) 25 pi
Longueur totale (métrique) 7,6 m
À utiliser avec Masterflex L/S Têtes de pompe pour tubes haute performance (paroi épaisse)
À utiliser avec (application) Excellente biocompatibilité, sans additifs lixiviables, sans phtalate et sans latex, non toxique, résistant aux champignons, sans odeurs ni saveurs, à large plage de températures, résistant aux intempéries, à l’ozone, à la couronne et aux rayonnements
Température min. de fonctionnement (impériale) Pompage :-40°F
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure 35
Débit 3,8 à 2 300 ml/min
Tuyau cannelé 5/16 po
Méthode de stérilisation Autoclave 121°C (à 15 psi pendant 30 minutes)
Hauteur (métrique) 8,8 m Eau
Hauteur (impériale) 29 pieds d’eau
Comprend Longueur continue de la tubulure de 25 pi., enroulée
Perméabilité aux gaz O2 :7961 ; CO2 :20 132
Limites Ne pas utiliser avec des acides et des bases concentrés, des solvants organiques ou des huiles. Perméabilité aux gaz relativement élevée.
Couleur Translucide, incolore à ambre clair
Pression maximale 35 psig (2,4 bars)
Niveau de vide 26 in Hg (660 mm Hg)
Max. Operating Temperature (English) Pompe : 212 °F
Max. Operating Temperature (Metric) Pompage : 100 °C
Type de produit Tubulure péristaltique