Learn More
Masterflex™ Tête de pompe standard avec boîtier en polycarbonate
Code produit 11795158 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,21°ml/min.
0,8°ml/min.
1,7°ml/min.
2,8°ml/min.
Matériau du rotor:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Matériau du rotor Conditionnement
11795158 0,21°ml/min. Acier laminé à froid 1 pièce
11785089 0,8°ml/min. Acier inoxydable 1 pièce
11715168 1,7°ml/min. Acier laminé à froid 1 pièce
11725168 2,8°ml/min. Acier laminé à froid 1 pièce
11705099 2,8°ml/min. Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11795158 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0701420
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tête de pompe pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes. Les têtes de pompe standard avec boîtier en polycarbonate Masterflex™ sont moulées avec précision pour s’adapter à
Utilisez cette tête de pompe pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes.Les têtes de pompe standard avec boîtier en polycarbonate Masterflex™ sont moulées avec précision pour s’adapter à
  • Choisissez une tête de pompe standard pour une tubulure de précision pour les applications courantes de transfert de liquide ou une tête de pompe standard pour une tubulure de précision haute performance pour une meilleure génération de pression et hauteur d’aspiration et la possibilité de pomper des fluides visqueux
  • Disponible avec un boîtier en polycarbonate transparent (PC) ou en acier laminé à froid (CRS ) ou rotors en acier inoxydable (SS) ; CRS L'acier inoxydable offre une solution économique, tandis que l'acier inoxydable offre une meilleure résistance chimique et une plus grande durabilité.
  • Le – 52 modèles avec boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) noir opaque et rotors en acier inoxydable offrent la meilleure résistance chimique globale
  • La tête de pompe est compacte et de conception simple, avec entrée/sortie de tuyauterie du même côté, idéale —pour les applications à espace limité.
  • Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM. Appelez pour obtenir plus d’informations sur notre gamme de services OEM
  • Comprend : clé de chargement des tubes, matériel de montage monocanal
Spécification
Débit 0,21°ml/min.
À utiliser avec (application) Pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées
Comprend Clé de chargement de tubulure, matériel de montage monocanal et tubulure de pompe en silicone de 15 po de long
Modèle 07014-20
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 3
Type d’occlusion Fixe
Profondeur totale (métrique) 6,4 cm
Hauteur totale (métrique) 7,6 cm
Largeur totale (métrique) 7 cm
Quantité 1/boîte
Matériau du rouleau Acier laminé à froid
Type de tubulure L/S 14
Type Tête de pompe standard
Matériau du rotor Acier laminé à froid
Vitesse 1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Polycarbonate