Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes L/S™ en silicone durci au platine, en bobine
Code produit 11735158
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Conditionnement:
1 pièce
400ft
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11735158 16 1 pièce
11725158 14 1 pièce
11715158 13 1 pièce
11775178 15 1 pièce
11795178 35 -
13236980 18 400ft
11785178 24 1 pièce
11745158 25 1 pièce
11775188 37 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11735158 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9640316
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez les pertes grâce à la tubulure en bobine. La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ en silicone durci au platine présente une surface lisse et des niveaux de liaison protéique faibles. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiq
La tubulure pour pompes en bobine offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobines pratiques, faciles à manipuler et à transporter et nécessitant moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles.
  • Veillez à toujours avoir assez de tubulure à portée de main
  • Clarté légèrement supérieure
  • Privilégiée par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
  • Moins de substances lixiviables potentielles
  • USP classe VI
  • Conforme FDA
Spécification
Diamètre (métrique) interne 3,1 mm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (métrique) 15200 cm
À utiliser avec (application) Industries pharmaceutique et biotechnologique
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Taille de la tubulure 16
Débit 0,8 à 480 ml/min.
Tuyau cannelé 1 / 8 po.
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mmHg
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Type de produit Tube de pompe