Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Tygon™ Chemical L/S™
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ est un tube pour pompe péristaltique flexible et transparent, doté d’une faible extractibilité, d’une faible perméabilité aux gaz et d’une excellente compatibilité chimique.
- Conforme aux normes FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Meilleure résistance chimique des formulations à base de Tygon
- Exempt de plastifiant et faible perméabilité au gaz
- Compatible avec les produits chimiques agressifs, y compris le MEK.
- Excellente résistance chimique. Résiste à l'acétone, au DMSO, aux cétones et bien plus encore
- Alternative économique aux fluoropolymères ou fluoroélastomères
- Conforme FDA
Spécification
Spécification
| Matériau | Tygon |
| Longueur totale (métrique) | 1500 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -77°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Propriétés de résistance | Acides, alcalis et solvants organiques |
| Taille de la tubulure | 13 |
| Débit | 0,06 à 36 ml/min. |
| Tuyau cannelé | 1 / 16 po. |
| Hauteur (métrique) | 8,8 m |
| Afficher plus |