Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603)
Code produit 13538990 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
L/S 13
L/S 14
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 73
L/S 15
L/S 36
Conditionnement:
1 pièce
15 M
15m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
13538990 L/S 16 15m
13528990 L/S 13 1 pièce
13558990 L/S 14 1 pièce
13585610 L/S 15 15 M
13568990 L/S 17 15m
13518990 L/S 18 15m
13548990 L/S 25 15 M
13598990 L/S 36 1 pièce
13529000 L/S 73 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 13538990 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0650916
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. La tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les fluides visqueux.
Utilisez cette tubulure pour les applications générales de laboratoire. La tubulure pour pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
  • Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
  • Résistante au vieillissement, non oxydante
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Constante diélectrique élevée
Spécification
Diamètre (métrique) interne 3.1┬ámm
Matériau Tygon
Longueur totale (métrique) 15┬ám
À utiliser avec (application) Pour les applications g├⌐n├⌐rales de transfert
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure L/S 16
Débit 0.8 ├á 480┬áml/min
Tuyau cannelé 1/8 in
Hauteur (métrique) 8.8┬ám
Couleur Concluant
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tube de pompe