Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Tygon™ E-Lab (E-3603)
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications générales de laboratoire. La tubulure pour pompe Tygon™ E-Lab (E-3603) est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
- Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
- Résistante au vieillissement, non oxydante
- Faible perméabilité aux gaz
- Constante diélectrique élevée
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,19 po |
| Diamètre (métrique) interne | 4.8┬ámm |
| Matériau | Tygon E-Lab (E-3603) |
| Diamètre (impériale) externe | 0,98 po |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Longueur totale (impériale) | 49,2 pi |
| Longueur totale (métrique) | 15┬ám |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications g├⌐n├⌐rales de transfert |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -46°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Afficher plus |