Learn More
Fisherbrand™ Tapis de sol
Code produit 12806445 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
170 x 160 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
12806445 100 x 100 mm 1 pièce
12816445 170 x 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12806445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.30€
    2.24€ / 1 pièces
    Économisez 0.06€
    2% de réduction
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Aide à prévenir la fatigue lors d’une position debout pendant de longues durées.
  • Composé polymère
  • Disponible en différentes tailles
  • Bleu
Spécification
Type de produit Tapis
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 100 x 100 mm
Quantité 1 de chaque