Learn More
Fisherbrand™ Tapis de sol
Code produit 12816445 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
170 x 160 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12816445 170 x 160 mm 1 pièce
12806445 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12816445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.80€
    3.59€ / 1 pièces
    Économisez 4.21€
    53% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Aide à prévenir la fatigue lors d’une position debout pendant de longues durées.
  • Composé polymère
  • Disponible en différentes tailles
  • Bleu
Specifications
Type de produit Tapis
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 170 x 160 mm
Quantité 1 de chaque