Description
- Assurez-vous d'un approvisionnement constant en essuie-mains grâce à ce rouleau haute capacité, idéal pour les sanitaires à usage fréquent.
- Assurez une excellente hygiène des mains et réduisez les déchets : ces essuie-mains en papier à séchage rapide et résistants aux déchirures peuvent être distribués un par un.
- Améliorez l'expérience de vos clients : ces essuie-mains en papier doux et résistants offrent un confort optimal pour le séchage des mains.
- Réduisez votre impact environnemental - ces Tork Les essuie-tout sont certifiés par l'Écolabel européen.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuie-tout |
| Longueur (impériale) | 109.36 yd. |
| Longueur (métrique) | 100 m |
| Largeur (impériale) | 8,27 in |
| Largeur (métrique) | 21 cm |
| Matériau | Papier |
| Certifications/Conformité | FSC Crédit MIX, Écolabel européen, FSC Chaîne de traçabilité, BRC-IoP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 6/Cs. |
| Épaisseur | 2-ply |
| Afficher plus |