Learn More
Thermo Scientific™ Tubes avec bouchon vissé de 0,5 ml Matrix™ sur racks verrouillables à code-barres
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15400004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire
Tube à bouchon vissé
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Couleur:
Ambré
Transparent
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Incolore
Jaune
Rose
Rouge
Vert
Violet
s/o
Conditionnement:
480 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Couleur Couleur de bouchon Conditionnement
15400004 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Transparent Incolore 480 pièces
15543724 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Transparent Jaune 480 pièces
11912131 Tube à bouchon vissé Transparent Rose 480 pièces
15553724 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Transparent s/o 480 pièces
15523724 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Transparent Rouge 480 pièces
15503724 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Transparent Vert 480 pièces
15523734 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Ambré s/o 480 pièces
15533724 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Transparent Blanc 480 pièces
15593714 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Transparent Bleu 480 pièces
15513724 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Transparent Violet 480 pièces
15573714 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Ambré Rouge 480 pièces
15583714 Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire Transparent Incolore 480 pièces
15563724 Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D Transparent s/o 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15400004 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3744BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    824.00€
    554.02€ / 480 pièces
    Économisez 269.98€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Traçabilité optimale des échantillons à basses températures, y compris l’azote liquide en phase vapeur, grâce aux tubes à bouchons vissés de 0,5 ml Thermo Scientific™ Matrix™ sur racks verrouillables à code-barre.
Stockez vos échantillons en toute sécurité à basse température, notamment dans de l’azote liquide en phase vapeur, avec les tubes à bouchon vissé de 0,5 ml Thermo Scientific™ Matrix™ dans des racks verrouillables à code-barres.Ces tubes moulés dans des résines de qualité médicale sont dotés d’un code-barres 2D permanent, à fort contraste.Ces tubes sont conditionnés dans nos racks verrouillables à code-barres dotés d’un code-barres linéaire, d’un code-barres 2D et d’un système d’identification lisible à l’œil nu sur les trois côtés du rack.À utiliser en combinaison avec les lecteurs de codes-barres, les arrangeurs et l’équipement de bouchage Thermo Scientific.Les tubes à bouchons vissés 2D répondent à de nombreux besoins en matière de stockage manuel et automatisé à long terme. Le code-barres sur les racks facilite également leur suivi.
Protection fiable des échantillons
  • Les tubes sont en PP vierge de qualité médicale classe VI.
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint en silicone souple qui se conforme aux surfaces de contact pour assurer la préservation des échantillons.
  • Les racks sont construits en ABS robuste pour protéger les tubes en cas de chute.
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec un stockage jusqu’à -196°C.
Suivi sécurisé
  • Le code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube.
  • Les racks sont dotés d’un code-barres linéaire, d’une identification lisible par l’homme et d’un code-barres 2D pour le suivi final de l’échantillon.
  • Le code-barres 2D sur les tubes permet de numériser et de décoder tous les tubes à la fois sans les enlever du rack, et d’associer des données à chaque tube.
  • Le tube et le rack sont compatibles avec les lecteurs Thermo Scientific™ VisionMate™.
Format de stockage supérieur
  • Les portoirs verrouillables au format ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de traitement de liquides automatisés.
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes à la fois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Couleur de bouchon Incolore
Autoclavable Non
Capacité (métrique) 0,5 ml
Forme du fond Fond en V
Matériau PP vierge de qualité médicale classe VI
Conditionnement 5 Latch Racks of 96 Tubes
Code-barres Code-barres pour tube : Datamatrix 12x12 non exclusif avec correction d’erreurs ECC200 intégrée ; code-barres de portoir : Datamatrix 2D ; Code EAN 128 linéaire ; Lisible à l’œil nu
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint torique en silicone vierge de qualité médicale classe VI
Capacité (impériale) 0,0169 fl oz.
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Type de produit Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)