Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
BIOPHARMA
Code produit 12874953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 mL
0,5 ml
500 μL
500 L
1 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de produit:
Bouchon vissé avec patch blanc
Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire
Tube à bouchon vissé
Tube à bouchon vissé, Code-barres linéaire
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Conditionnement:
480 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Type de produit Conditionnement
12874953 1 mL Stérile Bouchon vissé avec patch blanc 480 pièces
15389804 0,5 ml Stérile Tube à bouchon vissé 480 pièces
15480004 0,5 ml Stérile Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire 480 pièces
13415868 500 L Stérile Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire 480 pièces
15573724 0,5 ml Stérile Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D 480 pièces
13466898 500 μL Stérile Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire 480 pièces
15389784 1 mL Stérile Tube à bouchon vissé 480 pièces
15419973 1 mL Stérile Bouchon vissé avec patch blanc 480 pièces
13466888 1 mL Stérile Bouchon vissé avec patch blanc, Code-barres linéaire 480 pièces
15593704 1 mL Stérile Tube à bouchon vissé, Code-barres linéaire 480 pièces
17258820 0,5 mL Non stérile Bouchon vissé avec patch blanc 480 pièces
17268820 0,5 mL Non stérile Bouchon vissé avec patch blanc 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12874953 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3741WP1D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.19€
    572.40€ / 480 pièces
    Économisez 227.79€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 0.64 mL  and 1.1 mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Caractéristiques :
Protection sûre des échantillons
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène vierge de classe VI de qualité médicale
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint d’étanchéité en silicone souple qui s’adapte aux surfaces de contact afin de garantir la conservation des échantillons
  • Les racks sont fabriqués en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) robuste afin de protéger les tubes en cas de chute accidentelle
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec le stockage à des températures pouvant atteindre -196°C
Suivi en toute sécurité
  • Un code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube
  • Le code-barres 2D vous permet de scanner et de décoder les tubes immédiatement sans les retirer du rack et d’associer les données à chaque tube
  • Compatibles avec notre gamme de lecteurs VisionMate
Format de stockage optimisé
  • Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage sont disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes en une seule fois
Contrôle qualité rigoureux
  • Chaque code-barres 2D est scanné afin de garantir la lisibilité
  • Chaque code-barres 2D est vérifié par comparaison avec la base de données de tous les anciens codes-barres 2D Thermo Scientific afin de s’assurer qu’il n’y a pas de doublons
  • Chaque tube est testé contre les fuites pour garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
  • Tous les tubes fournis sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase, d’endotoxines et de cytotoxines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tubes avec bouchon vissé, fond en V, étiquette blanche et code-barres linéaire
Couleur de bouchon Incolore
Autoclavable Non
Capacité (métrique) 1 mL
Forme du fond Conique
Matériau PP vierge de qualité médicale classe VI
Conditionnement 5 Latch Racks of 96 Tubes
Type de puits Fond en V
Code-barres Non propriétaire, Datamatrix 12x12 avec correction d’erreurs ECC200 intégrée
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Matériau du bouchon Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint en élastomère thermoplastique moulé
Capacité (impériale) 0,0338 fl oz.
Exempt de DNase Oui
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Type de produit Bouchon vissé avec patch blanc
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)