Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à réactifs Matrix™
Code produit 10225743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
75 ml
100 ml
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Conditionnement:
10 sachets de 10
10 unités/sachet
50 conditionnés individuellement
Type:
Couvercles de réservoirs
Réservoir de réactif
Réservoir de réactifs avec séparateur
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Conditionnement Type Conditionnement
10225743 25 ml Polystyrène 10 sachets de 10 Réservoir de réactifs avec séparateur 100 pièces
10795393 75 ml Polypropylène - Réservoir de réactif 10 pièces
10495973 75 ml Polypropylène 10 unités/sachet Couvercles de réservoirs 10 pièces
10141873 100 ml Polystyrène 10 sachets de 10 Réservoir de réactif 100 pièces
10375023 100 ml Polystyrène 50 conditionnés individuellement Réservoir de réactif 50 pièces
10756354 25 ml Polystyrène 10 sachets de 10 Réservoir de réactif 100 pièces
10080263 25 ml Polystyrène 50 conditionnés individuellement Réservoir de réactif 50 pièces
10435963 25 ml Polystyrène 50 conditionnés individuellement Réservoir de réactifs avec séparateur 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10225743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8095
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Répondez aux besoins de vos différentes applications avec ces réservoirs de réactif innovants de conception exclusive.
Prenez en charge un grand nombre d’applications grâce aux réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ Matrix dont la conception est unique et innovante. Ces réservoirs stériles disposent d’une base extra-large qui renforce la rigidité et la stabilité de l’unité et aident à prévenir les déversements accidentels. Le réservoir séparé de 25 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu’à huit canaux sur un côté et jusqu’à quatre canaux sur l’autre côté, ce qui optimise la récupération si l’on utilise un seul canal et une petite quantité de réactif.
Caractéristiques : 
  • Le système à deux compartiments optimise la quantité de liquide accessible aux cônes de pipette en cas d’utilisation de petites quantités de réactif
  • Des becs verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir
  • Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d’œil la quantité de liquide restante
  • Les réservoirs stériles sont conditionnés dans des sacs pression pelables, ce qui garantit une parfaite stérilité tout en simplifiant leur ouverture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactifs avec séparateur
Conditionnement 10 sachets de 10