Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à réactifs Matrix™
Répondez aux besoins de vos différentes applications avec ces réservoirs de réactif innovants de conception exclusive.
Marque: Thermo Scientific™ 8086
117.73 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
Prenez en charge un grand nombre d’applications grâce aux réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ Matrix dont la conception est unique et innovante. Ces réservoirs stériles disposent d’une base extra-large qui renforce la rigidité et la stabilité de l’unité et aident à prévenir les déversements accidentels. Le réservoir séparé de 25 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu’à huit canaux sur un côté et jusqu’à quatre canaux sur l’autre côté, ce qui optimise la récupération si l’on utilise un seul canal et une petite quantité de réactif.
Caractéristiques :
- Le système à deux compartiments optimise la quantité de liquide accessible aux cônes de pipette en cas d’utilisation de petites quantités de réactif
- Des becs verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir
- Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d’œil la quantité de liquide restante
- Les réservoirs stériles sont conditionnés dans des sacs pression pelables, ce qui garantit une parfaite stérilité tout en simplifiant leur ouverture
Spécification
Blanc | |
Polystyrène | |
Réservoir à réactif |
100 ml | |
Stérile | |
50 conditionnés individuellement |