Learn More
Fisherbrand™ Inserts de boîtes Maxi
Code produit 12397167 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
40mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12397167 40mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12397167
Expédition estimée: 06-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inserts de protection contre les rayonnements unique Cleaver pour boîtes maxi.
  • Inserts de protection anti-rayonnement Cleaver.
  • Divers inserts pour s’adapter à l’intérieur des boîtes Maxi
  • 40 mm (hauteur) x 160 mm (largeur)
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour boîtes Maxi
Hauteur (métrique) 40mm
Type de produit Insert
Largeur (métrique) 160mm