Learn More
Fisherbrand™ Pointes pour pipettes, taille maxi
Code produit 11917754 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 5 ml
1000 à 5000 μl
250 à 2500 μl
500 à 2500 μl
5000 μl
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11917754 1000 à 5000 μl 250 pièces
11937754 1 à 5 ml 250 pièces
17650627 1 à 5 ml 250 pièces
11997744 500 à 2500 μl 500 pièces
11648138 5000 μl 250 pièces
11987744 250 à 2500 μl 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11917754
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec des pipettes de grand volume
  • Conçu pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons
  • Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites
  • Alternative aux pipettes sérologiques
  • Non stériles ; Certifiées exemptes de RNase, DNase, d’ADN et apyrogènes par un laboratoire indépendant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1000 à 5000 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 4,6 in
Longueur (métrique) 117 mm
Format En vrac
Type de pointe Macro
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman
Graduée Non