Learn More
- Home
- Products
- Agitateurs
- Accessoires pour agitateurs
- Thermo Scientific™ Pince universelle pour agitateur MaxQ™
Thermo Scientific™ Pince universelle pour agitateur MaxQ™
Code produit 10326632 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Applicateur de tapis adhésif
Kit de pinces à flacons
Pince à flacons
Pince pour entonnoir de séparation
Pince pour microplaque/plaque à puits profonds
Pince pour récipient
Pince réglable en hauteur simple
Pince réglable à double hauteur
Pince à flacon de culture
Capacité:
Entonnoir
Flacon Erlenmeyer 1 L
Flacon Erlenmeyer 2 L
Flacon Erlenmeyer 5 l
Flacon Erlenmeyer de 10 ml
Flacon Erlenmeyer de 125 ml
Flacon Erlenmeyer de 250 ml
Flacon Erlenmeyer de 25 ml
Flacon Erlenmeyer de 300 ml
Flacon Erlenmeyer de 4 l
Flacon Erlenmeyer de 500 ml
Flacon Erlenmeyer de 50 ml
Flacon Fernbach de 2 800 ml
Flacon carré de 125 ml pour milieu de culture
Flacon carré de 1 000 ml pour milieu de culture
Flacon carré de 250 ml pour milieu de culture
Flacon carré de 500 ml pour milieu de culture
Flacon de culture compact de 2 500 ml
Flacons
Microplaque/Plaque à puits profonds
Récipient
Récipient unique
Récipients
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000
Agitateurs Solaris à température contrôlée et à l’air libre, agitateurs MaxQ 6000, agitateurs MaxQ 416 HP
Plateforme d’agitation MaxQ™
Plateformes d’agitation MaxQ
Conditionnement:
1 pièce
25 product options available for selection
| Code produit | Type de produit | Capacité | À utiliser avec (équipement) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10326632 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer de 250 ml | Plateformes d’agitation MaxQ | 1 pièce |
| 12354263 | Kit de pinces à flacons | Flacons | Plateformes d’agitation MaxQ | 1 pièce |
| 10484302 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer de 10 ml | Plateforme d’agitation MaxQ™ | 1 pièce |
| 10153022 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer de 25 ml | Plateforme d’agitation MaxQ™ | 1 pièce |
| 10549912 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer de 50 ml | Plateformes d’agitation MaxQ | 1 pièce |
| 10001572 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer de 125 ml | Plateformes d’agitation MaxQ | 1 pièce |
| 10685663 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer de 300 ml | Plateforme d’agitation MaxQ™ | 1 pièce |
| 10494492 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer de 500 ml | Plateformes d’agitation MaxQ | 1 pièce |
| 10404502 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer 1 L | Plateformes d’agitation MaxQ | 1 pièce |
| 10041592 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer 2 L | Plateformes d’agitation MaxQ | 1 pièce |
| 10414692 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer de 4 l | Plateformes d’agitation MaxQ | 1 pièce |
| 10336632 | Pince à flacons | Flacon Erlenmeyer 5 l | Plateformes d’agitation MaxQ | 1 pièce |
| 10579532 | Pince à flacons | Flacon de culture compact de 2 500 ml | Plateforme d’agitation MaxQ™ | 1 pièce |
| 10579722 | Pince à flacons | Flacon Fernbach de 2 800 ml | Plateformes d’agitation MaxQ | 1 pièce |
| 10396722 | Pince pour microplaque/plaque à puits profonds | Microplaque/Plaque à puits profonds | Plateforme d’agitation MaxQ™ | 1 pièce |
| 17831895 | Pince pour récipient | Récipient unique | Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 | 1 pièce |
| 17881875 | Pince réglable à double hauteur | Récipient | Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 | 1 pièce |
| 17821895 | Pince réglable à double hauteur | Récipient | Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 | 1 pièce |
| 17871875 | Pince réglable en hauteur simple | Récipient | Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 | 1 pièce |
| 17841895 | Pince à flacon de culture | Flacon carré de 125 ml pour milieu de culture | Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 | 1 pièce |
| 17891875 | Pince à flacon de culture | Flacon carré de 250 ml pour milieu de culture | Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 | 1 pièce |
| 17861895 | Pince à flacon de culture | Flacon carré de 500 ml pour milieu de culture | Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 | 1 pièce |
| 17811885 | Pince à flacon de culture | Flacon carré de 1 000 ml pour milieu de culture | Agitateurs Solaris à température contrôlée et à l’air libre, agitateurs MaxQ 6000, agitateurs MaxQ 416 HP | 1 pièce |
| 17821905 | Pince pour entonnoir de séparation | Entonnoir | Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 | 1 pièce |
| 17841885 | Applicateur de tapis adhésif | Récipients | Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Code produit
10326632
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
30154BI
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Combinez et associez les pinces universelles pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™, disponibles dans de nombreuses tailles différentes, pour répondre aux besoins de chacun dans le laboratoire. Compatibles avec les plateformes d’agitateurs MaxQ.
Les pinces sont vendues séparément.
Spécification
Spécification
| Capacité | Flacon Erlenmeyer de 250 ml |
| Type de produit | Pince à flacons |
| À utiliser avec (équipement) | Plateformes d’agitation MaxQ |