Learn More
Axygen™ Microtubes à centrifuger sans bouchon MaxyClear
Code produit 12665876 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 mL
Graduations:
0,1 à 1,5 ml
0,1 à 2 mL
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
12665876 2 mL 0,1 à 2 mL 500 pièces
11386304 1,5 ml 0,1 à 1,5 ml 500 pièces
12126830 1,5 ml 0,1 à 1,5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12665876 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur MCT200NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.55€
    25.42€ / 500 pièces
    Économisez 10.13€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une excellente visibilité grâce au PP transparent. Axygen™ Les tubes de microcentrifugation sans bouchon MaxyClear sont dotés de panneaux latéraux dépolis pour l'écriture. Ils résistent à l’ébullition, sont autoclavables et peuvent résister à des forces centrifuges de 20 000 de FCR. Disponibles en tubes gradués de 1,5 ml et 2,0 ml.
Bénéficiez d’une excellente visibilité grâce au PP transparent. Axygen™ Les tubes de microcentrifugeuse avec capuchon MaxyClear présentent des électrodes givrées sur le côté permettant d’écrire. Ils résistent à l’ébullition, sont autoclavables et peuvent résister à des forces centrifuges de 20 000 de FCR. Disponibles en tubes gradués de 1,5 ml et 2,0 ml.
Axygen Les tubes à microcentrifuger MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. Axygen Maxymum Recovery™ Des options de surface et stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est muni d'un orifice de perçage en son centre. Des tubes à microcentrifuger sans bouchon sont disponibles pour certaines tailles.
  • Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • La force G maximale est de 14 000 FCR.
  • Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur Transparent
Matériau Homopolymère
Incréments 0,25 ml
Nb par paquet 500/Bte
Conditionnement 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Non inclus
FCR max. 20000 ×g
Graduations 0,1 à 2 mL
Type de produit Microcentrifuge Tube