Description
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Axygen™ Les microtubes Plus de 1,5 ml à bouchon fixe, de 1,5 ml, offrent une principales visibilité et une chambre implantable permettant d’accéder à la seringue. Disponibilité dans une grande variété de couleurs. Maxymum Recovery™ et les options stériles disponibles.
Axygen Les tubes à microcentrifuger MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. Axygen Maxymum Recovery™ Des options de surface et stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est muni d'un orifice de perçage en son centre. Des tubes à microcentrifuger sans bouchon sont disponibles pour certaines tailles.
- Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
- Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- La force G maximale est de 14 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
- Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
- Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser |
| Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Homopolymère |
| Incréments | 0,1 ml |
| Nb par paquet | 250 / boîte |
| Conditionnement | 250 tubes/paquet, 10 paquets/carton. |
| Afficher plus |