Learn More
Axygen™ Microtubes MaxyClear Snaplock, 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Code produit 11331914 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Couleurs variées
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
250 tubes/paquet
250 tubes/paquet, 10 paquets/carton.
500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Conditionnement:
1 pièce
250 pièces
500 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Conditionnement unitSize
11331914 Jaune Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11311984 Transparent Non stérile 250 tubes/paquet 250 pièces
11326144 Transparent Stérile 250 tubes/paquet, 10 paquets/carton. -
11371904 Bleu Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11361904 Assorties Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11351904 Transparent Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11381904 Vert Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11301914 Rouge Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11311914 Violet Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
12538027 Couleurs variées Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11321914 Ambré Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
12083959 Jaune Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11331914 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur MCT150Y
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Axygen™ Les microtubes MaxyClear Snaplock de 1,5 mL offrent une excellente visibilité et sont dotés d'un port de perforation pour l'accès à la seringue. Disponibilité dans une grande variété de couleurs. Maxymum Recovery™ et des options stériles disponibles.
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Axygen™ Les microtubes Plus de 1,5 ml à bouchon fixe, de 1,5 ml, offrent une principales visibilité et une chambre implantable permettant d’accéder à la seringue. Disponibilité dans une grande variété de couleurs. Maxymum Recovery™ et les options stériles disponibles.
Axygen Les tubes à microcentrifuger MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. Axygen Maxymum Recovery™ Des options de surface et stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est muni d'un orifice de perçage en son centre. Des tubes à microcentrifuger sans bouchon sont disponibles pour certaines tailles.
  • Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • La force G maximale est de 14 000 FCR.
  • Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Jaune
Matériau Homopolymère
Incréments 0,1 ml
Nb par paquet 500/Bte
Conditionnement 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
FCR max. 20000 ×g
Graduations 0,1 à 1,5 ml