Learn More
Axygen™ Microtubes MaxyClear Snaplock, 1,7 ml
Code produit 11381934 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Couleurs variées
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
250 tubes/paquet, 10 paquets/carton.
500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Conditionnement Conditionnement
11381934 Transparent Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte -
11391934 Assorties Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
12548007 Transparent Stérile 250 tubes/paquet, 10 paquets/carton. 250 pièces
11311944 Vert Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11301944 Bleu Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11331984 Transparent Non stérile 250 tubes/paquet, 10 paquets/carton. -
11321944 Orange Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
12538037 Couleurs variées Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte -
11331944 Rouge Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte -
11341944 Violet Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11361944 Jaune Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte 500 pièces
11351944 Ambré Non stérile 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11381934 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur MCT175C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.95€
    24.70€ / 500 pièces
    Économisez 13.25€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Axygen™ Les microtubes MaxyClear Snaplock de 1,7 mL offrent une excellente visibilité et sont dotés d'un port de perforation pour l'accès à la seringue. Maximum Recovery™ et des options stériles disponibles.
Axygen Les tubes à microcentrifuger MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. Axygen Maxymum Recovery™ Des options de surface et stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est muni d'un orifice de perçage en son centre. Des tubes à microcentrifuger sans bouchon sont disponibles pour certaines tailles.
  • Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • La force G maximale est de 14 000 FCR.
  • Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,7 mL
Couleur Transparent
Matériau Copolymère
Incréments 0,1 ml
Nb par paquet 500/Bte
Conditionnement 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Snap Cap
FCR max. 20000 ×g
Graduations 0,1 à 1,5 ml
Type de produit Microtube à bouchon à pression verrouillable