Learn More
Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A MBL™ avec bouchon
Code produit 12010733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Hauteur (métrique) unitSize
12010733 1000 ml 24/29 300 mm 2 pièces
11910326 100 ml 14/23 170 mm 5 pièces
12000713 10 ml - 90 mm 5 pièces
11371925 2000 ml 29/32 370 mm -
12643282 200 ml 14/23 210 mm 5 pièces
12020713 20 ml 10/19 110 mm 5 pièces
12060723 250 ml 14/23 220 mm 2 pièces
12633282 25 ml 10/19 110 mm 5 pièces
11381925 5 l 34/35 475 mm 1 pièce
12653282 500 ml 19/26 260 mm 2 pièces
11900326 50 ml 12/21 140 mm 5 pièces
12623282 5 ml 10/19 70 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12010733 Fournisseur MBL International Code fournisseur FRD180
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. Les flacons volumétriques de classe A en verre borosilicaté MBL™ avec bouchon sont fabriqués en verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.
  • Finement étalonné pour des tolérances de classe A
  • Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
  • Certifiée conforme “H”
  • Inscriptions en émail bleu
  • Fournie avec bouchon en polyéthylène
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Classe A, ISO 1042, DIN 12664, certifié conforme “H”
Matériau du bouchon Polyéthylène
Description Inscriptions en émail bleu
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 300 mm
Tolérance ±0.4 ml
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 24/29