Learn More
Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A MBL™ avec bouchon
Description
- Finement étalonné pour des tolérances de classe A
- Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
- Certifiée conforme “H”
- Inscriptions en émail bleu
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe A, ISO 1042, DIN 12664, certifié conforme “H” |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Description | Inscriptions en émail bleu |
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |
| Tolérance | ±0,04 mL |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |
| Taille du bouchon | 10/19 |