Learn More
Tige d’agitation en verre borosilicaté MBL™
Code produit 12441627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12441627 300 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12441627 Fournisseur MBL International Code fournisseur SRF380
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez les rayures à l’aide de ces tiges d’agitation en verre. Les tiges d’agitation en verre borosilicaté MBL™ conviennent à tout un éventail d’applications d’agitation.
  • Tiges en verre borosilicaté pour des applications générales d’agitation
  • Avec extrémités arrondies pour plus de sécurité et pour minimiser les rayures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Applications d’agitation générales
Comprend Pointes arrondies
Longueur (impériale) 11.81 in
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 10/boîte