Learn More
MBL™ Pipettes en verre classe AS MBL™ à un seul trait
Code produit 11329653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 mL
100 ml
Tolérance:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 mL
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Précision:
± 0,05 ml
±0,008 ml
±0,02 mL
±0,03 ml
±0,08 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
Conditionnement:
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Tolérance Couleur Précision Conditionnement
11329653 25 ml ±0,03 ml Bleu ±0,03 ml 2 pièces
11349653 100 ml ±0,08 ml Jaune ±0,08 ml 2 pièces
11309653 15 ml ±0,03 ml Vert ±0,03 ml 2 pièces
11399643 10 ml ±0,02 ml Rouge ±0,02 mL 2 pièces
11369643 1 ml ±0,008 ml Bleu ±0,008 ml 2 pièces
11319653 20 ml ±0,03 ml Jaune ±0,03 ml 2 pièces
11379643 2 ml ±0,01 ml Orange plusmn; 0,01 ml 2 pièces
11389643 5 ml ±0,015 mL Blanc plusmn; 0,015 ml 2 pièces
11339653 50 mL ±0,05 ml Rouge ± 0,05 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11329653 Fournisseur MBL™ Code fournisseur PRA732AS
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre sodocalcique et conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691. Les pipettes en verre de classe AS MBL™ à un seul trait sont étalonnées pour délivrer un volume donné et présentent des marquages ambrés indélébiles.
Fabriquées en verre sodocalcique, conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691. Les pipettes en verre MBL™ à un trait de classe A S sont étalonnées pour la distribution et comprennent des marquages oranges indélébiles.
  • Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
  • Étalonnées pour délivrer
  • Munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
  • Marquage en coloration ambrée permanente
  • Classe AS avec délai d’attente de +5 s
  • En verre sodocalcique avec buses usinées robustes
Spécification
Précision ±0,03 ml
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité ISO 648, DIN 12691
Classe AS
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Quantité Cas de,2
Tolérance ±0,03 ml
Couleur Bleu
Volume (métrique) 25 ml
Type Pipette à poire