Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL Volumetrics™
Code produit 11921473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11921473 500 ml 5 ml 2 pièces
11975406 100 ml 1 ml 2 pièces
11945406 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11328064 2000 ml 20 ml 1 pièce
11985406 250 ml 2 ml 2 pièces
11990895 1000 ml 10 ml 2 pièces
11955406 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11965406 50 ml 1 ml 2 pièces
11348054 5 ml 0,1 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11921473 Fournisseur MBL International Code fournisseur CRC213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    59.82€ / 2 pièces
    Économisez 85.18€
    58% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre MBL Volumetrics™ constituent une solution fiable pour mesurer des liquides et des solutions en laboratoire.
Caractéristiques
  • Graduations en émail bleu faciles à lire
  • Pied hexagonal robuste
  • Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Tolérance plusmn;5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (application) Mesure des liquides et des solutions en laboratoire
Hauteur (métrique) 365 mm
Balance Émail bleu
Graduations 5 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée