Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL Volumetrics™
Code produit 11965406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11965406 50 ml 1 ml 2 pièces
11975406 100 ml 1 ml 2 pièces
11945406 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11328064 2000 ml 20 ml 1 pièce
11985406 250 ml 2 ml 2 pièces
11990895 1000 ml 10 ml 2 pièces
11955406 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11921473 500 ml 5 ml 2 pièces
11348054 5 ml 0,1 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11965406 Fournisseur MBL International Code fournisseur CRC206
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre MBL Volumetrics™ constituent une solution fiable pour mesurer des liquides et des solutions en laboratoire.
Caractéristiques
  • Graduations en émail bleu faciles à lire
  • Pied hexagonal robuste
  • Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Tolérance plusmn;1 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (application) Mesure des liquides et des solutions en laboratoire
Hauteur (métrique) 200 mm
Balance Émail bleu
Graduations 1 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée