Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL Volumetrics™
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre MBL Volumetrics™ constituent une solution fiable pour mesurer des liquides et des solutions en laboratoire.
Caractéristiques
- Graduations en émail bleu faciles à lire
- Pied hexagonal robuste
- Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Spécification
| Tolérance | plusmn;1 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4788, BS 604, DIN 12680 |
| Classe | Classe B |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| À utiliser avec (application) | Mesure des liquides et des solutions en laboratoire |
| Hauteur (métrique) | 260 mm |
| Balance | Émail bleu |
| Graduations | 1 ml |
| Type de base | Hexagonale |
| Afficher plus |