Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL Volumetrics™
Code produit 11990895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11990895 1000 ml 10 ml 2 pièces
11975406 100 ml 1 ml 2 pièces
11945406 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11328064 2000 ml 20 ml 1 pièce
11985406 250 ml 2 ml 2 pièces
11955406 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11921473 500 ml 5 ml 2 pièces
11965406 50 ml 1 ml 2 pièces
11348054 5 ml 0,1 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11990895 Lieferant MBL International Lieferanten-Nr. CRC214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    99.87€ / 2 pièces
    Économisez 135.13€
    57% de réduction
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre MBL Volumetrics™ constituent une solution fiable pour mesurer des liquides et des solutions en laboratoire.
Caractéristiques
  • Graduations en émail bleu faciles à lire
  • Pied hexagonal robuste
  • Conformes à la norme ISO 4788
Spezifikation
Tolérance plusmn;10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 1000 ml
À utiliser avec (application) Mesure des liquides et des solutions en laboratoire
Hauteur (métrique) 465 mm
Balance Émail bleu
Graduations 10 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.