Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Micro-calibre à 4 niveaux
Code produit 11700909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
138°C à 154°C
40°C à 46°C
71°C à 88°C
93°C à 110°C
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11700909 93°C à 110°C 10 pièces
11750899 40°C à 46°C 10 pièces
11720909 138°C à 154°C 10 pièces
11790899 71°C à 88°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11700909 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M04MTHERG4C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.31€
    15.45€ / 10 pièces
    Économisez 20.86€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signale la température la plus élevée atteinte
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 0,15 in
    Hauteur (métrique) 4 mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 11 mm
    Matériau Film de polyester, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Modèle Thermax Indicateur de température à 4 niveaux, microbande, plage °de 93 °C à 110 °C, 4
    Remplissage du thermomètre Technologie de fonte de cire
    Poids (métrique) 7 g
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 0,43 in
    Description Thermax Indicateur de température à 4 niveaux, micro-bande, 93 °C à 110 °C
    Température max. (impériale) 230°F
    Température max. (métrique) 110°C
    Température (impériale) min. 200 °F
    Température min. (métrique) 93°C
    Plage de températures (impériale) 200 °F à 230 °F
    Plage de températures (métrique) 93°C à 110°C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de freinage, pompes à eau, équipements aéronautiques, équipements militaires
    Précision ±1 °C (Plage : 29 °C à 99 °C), ±1,5 °C (Plage : 100 °C à 154 °C)
    Subdivision 93 °C, 99 °C, 104 °C, 110 °C