Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Micro-calibre à 4 niveaux
Description
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9 001 |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l’instrumentation, l’industrie électronique, l’automotrice, l’aérobie, l’sidérurgie, la métallurgie, l’industrie du plastique, les applications de l’industrie alimentaire |
| Hauteur (impériale) | 0,15 in |
| Hauteur (métrique) | 4 mm |
| Plage d’humidité | 40 à 60 % |
| Longueur (métrique) | 11 mm |
| Matériau | Film de polyester, Adhésif acrylique |
| Durée de mesure | 2 à 5 secondes |
| Modèle | Thermax Indicateur de température à 4 niveaux, micro bandelette 71 °C à 88 °C Plage 3 |
| Afficher plus |