Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Gamme de bandes à 5 niveaux
Code produit 11700899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
104°C à 127°C
132°C à 154°C
160°C à 182°C
188°C à 210°C
216°C à 249°C
249°C à 290°C
37°C à 46°C
49°C à 71°C
77°C à 99°C
Matériau:
Film Kaladex, Adhésif acrylique
Film de polyester, Adhésif acrylique
Film en polyimide, Adhésif acrylique
Affichage:
104/110/116/121/127°C
132/138/143/149/154°C
160/166/171/177/182°C
188/193/199/204/210°C
249/254/260/280/290°C
37 / 40 / 43 / 46 / 49deg;C
49/54/60/65/71°C
77/82/88/93/99°C
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Matériau Affichage Conditionnement
11700899 132°C à 154°C Film de polyester, Adhésif acrylique 132/138/143/149/154°C 10 pièces
11760889 37°C à 46°C Film de polyester, Adhésif acrylique 37 / 40 / 43 / 46 / 49deg;C 10 pièces
11780889 77°C à 99°C Film de polyester, Adhésif acrylique 77/82/88/93/99°C 10 pièces
11790889 104°C à 127°C Film de polyester, Adhésif acrylique 104/110/116/121/127°C 10 pièces
11720899 188°C à 210°C Film en polyimide, Adhésif acrylique 188/193/199/204/210°C 10 pièces
17797514 216°C à 249°C Film Kaladex, Adhésif acrylique - 500 pièces
11740899 249°C à 290°C Film en polyimide, Adhésif acrylique 249/254/260/280/290°C 10 pièces
11770889 49°C à 71°C Film de polyester, Adhésif acrylique 49/54/60/65/71°C 10 pièces
17787514 160°C à 182°C Film de polyester, Adhésif acrylique 160/166/171/177/182°C 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11700899 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M05STHRGED01P1
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signale la température la plus élevée atteinte
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 2 in
    Hauteur (métrique) 39mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 18 mm
    Matériau Film de polyester, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Modèle Thermax Indicateur de température à 5 °niveaux, plage E, de 132 °C °à 154 °C (270 °F °à 309 °F).
    Remplissage du thermomètre Technologie de fonte de cire
    Poids (métrique) 9 g
    Largeur (impériale) 0,7 in
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 0,7 in
    Description Thermax Indicateur de température à 5 °niveaux 132 °C à 154 °C (270 °F à 309 °F)
    Température max. (impériale) 309°F
    Température max. (métrique) 154°C
    Température (impériale) min. 270°F
    Température min. (métrique) 132°C
    Plage de températures (impériale) 270°F à 309°F
    Plage de températures (métrique) 132°C à 154°C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de freinage, pompes à eau, équipements aéronautiques, équipements militaires
    Précision ±1,5 °C (Plage : 100 °C à 154 °C) à ±1 % + 1 °C (Plage : 160 °C à 290 °C)
    Subdivision 132 °C, 138 °C, 143 °C, 149 °C, 154 °C (270 °F, 280 °F, 289 °F, 300 °F, 309 °F)
    Affichage 132/138/143/149/154°C
    Largeur (métrique) 18 mm
    Balance Double°C (°F)