Learn More
Glassco Laboratory Equipments Verre cylindrique de mesure classe B
Description
- Cylindres de mesure de classe B de forme basse avec bases hexagonales
- Disponible en capacités de 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL et 1000 mL
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3
- Propose des graduations à métrique unique
- Imprimé dans un émail ambré durable
- Résistance aux produits chimiques
Specifications
Specifications
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Graduations | 10 mL |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de base | Hexagonale |
| Class | Classe B |
| Certifications/Conformité | ISO 4788 |
| Type de produit | Éprouvette graduée |