Learn More
Glassco Laboratory Equipments Verre cylindrique de mesure classe B
Code produit 31937681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31937681 1000 mL 10 pièces
31937658 10 mL 10 pièces
31937682 25 mL 10 pièces
31937672 50 mL 10 pièces
31937650 100 mL 10 pièces
31937652 250 mL 10 pièces
31937693 500 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31937681 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU138.429.07A
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cylindre de mesure en forme basse avec une base hexagonale pour mesurer les liquides en laboratoire.
  • Cylindres de mesure de classe B de forme basse avec bases hexagonales
  • Disponible en capacités de 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL et 1000 mL
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Fabriqué en verre borosilicate 3.3
  • Propose des graduations à métrique unique
  • Imprimé dans un émail ambré durable
  • Résistance aux produits chimiques
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Capacité (métrique) 1000 mL
Graduations 1000 mL
Autoclavable Autoclavables
Stérilité Non stérile
Type de base Hexagonale
Class Classe B
Certifications/Conformité ISO 4788
Type de produit Éprouvette graduée