Learn More
Fisherbrand™ Flacon TEP avec bouchon
Code produit 30690123 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
60 pièces
96 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30690123 1000 mL 24 pièces
30690122 125 mL 96 pièces
30690125 250 mL 60 pièces
30690124 500 mL 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30690123
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
fabriqués à partir de TEP de haute qualité et la solution de stockage ultime pour les milieux, les tampons biologiques et une large gamme de réactifs.
  • Flacons Fisherbrand pour les milieux : ces flacons sont conçus pour fournir une solution complète pour le stockage des milieux, des tampons biologiques et d’une variété de réactifs
  • Ces flacons sont conçus pour être étanches, résistants aux éclats et résistants au congélateur, ce qui les rend idéaux pour la conservation et le transport d’échantillons de valeur.
  • Les flacons Fisherbrand pour les supports sont le choix optimal pour une solution de conservation fiable et pratique qui répond aux exigences rigoureuses des laboratoires modernes
  • Les flacons pour supports Fisherbrand sont le mélange adapté de la durabilité, de la sécurité et de la durabilité
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Capacité (impériale) 0,264 gal.
Couleur Concluant
Matériau TEP
Stérilité Stériles
Closure Included Oui
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Bouche Fileté
Forme Carré
Fit for Purpose Stériles
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Matériau du bouchon PE-HD
Autoclavable Non autoclavable