Learn More
Pal International™ Lingettes désinfectantes sans alcool MediPal en boîte
Code produit 30158552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 21 cm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30158552 20 x 21 cm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158552 Fournisseur Pal International™ Code fournisseur W615110MPCE
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pot de 2 litres contenant 200 lingettes. Pal International™ Le flacon de lingettes désinfectantes sans alcool MediPal convient au nettoyage et à la désinfection quotidiens des surfaces dures non poreuses et des dispositifs médicaux non invasifs.
  • Bidon de 2,0 L contenant 200 lingettes désinfectantes sans alcool
  • Convient au nettoyage et à la désinfection quotidiens des surfaces dures non poreuses et des dispositifs médicaux non invasifs
  • À ranger sur des chariots, des comptoirs ou à fixer au mur dans un support distributeur.
  • Aide les établissements de santé à atteindre leurs objectifs cliniques et budgétaires.
  • Aidez les équipes de prévention des infections à lutter contre les infections et à garantir des environnements sains et cliniquement propres pour les patients.
  • Très efficace en 30 secondes
  • Il est prouvé qu'il tue la plupart des micro-organismes tels que les bactéries, les virus et les spores.
  • Testé indépendamment selon une série de normes européennes, y compris le nouveau test européen EN16615:2015 (test à 4 champs)
Spécification
Type de produit Lingettes désinfectantes
Certifications/Conformité Norme EN
Dimensions (L x l) 20 x 21 cm
À utiliser avec (application) Pour nettoyer et désinfecter les mains, les surfaces et les équipements dans les environnements cliniques et médicaux