Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme moyenne sans couvercle
Code produit 12346497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15mL
20mL
38mL
49mL
90mL
110mL
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12346497 15mL 10 pièces
12306507 110mL 5 pièces
12356497 20mL 10 pièces
12366497 38mL 10 pièces
12376497 49mL 10 pièces
12396497 90mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12346497 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 79MF/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.35€
    52.73€ / 10 pièces
    Économisez 3.62€
    6% de réduction
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme moyenne Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 15mL
Diamètre (métrique) externe 35mm
Hauteur (métrique) 28mm
Product Type Creusets en porcelaine de forme moyenne