Learn More
Haldenwanger™ Creusets pour fusion en porcelaine de forme haute et moyenne
Description
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications.Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne / haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Finition | Vitré |
| Température max. (métrique) | 1000°C |
| Capacité (métrique) | 250mL |
| Diamètre (métrique) externe | 87mm |
| Hauteur (métrique) | 75mm |
| Product Type | Creusets de fusion en porcelaine |