Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai Mega Rack™ pour tubes de 18 à 20 mm
Code produit 17147825 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17147825 Blanc 1 pièce
17157825 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17147825
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces portoirs pour tubes à essai robustes et légers sont fournis entièrement assemblés avec une identification alphanumérique pour faciliter le tri et la sélection.
  • Matériau robuste et durable pour un transport facile et sûr des tubes cliniques et de recherche
  • Réutilisable et facile à nettoyer
  • Autoclavables
  • Empilable pour l’organisation et l’économie d’espace
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (18 à 20 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 120
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 4 Pk.
Nb par paquet 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 14,9 x 11,9 x 3,6 po (37,7 x 30,1 x 9,1 cm)
Longueur (métrique) 37,7 cm
Longueur (impériale) 14,9 in
Largeur (impériale) 11,9 in
Hauteur (impériale) 3,6 in
Diamètre (métrique) du puits 20 mm
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Étagères 2 niveaux
Hauteur (métrique) 9,1 cm
Array 10 x 12
Largeur (métrique) 30,1 cm